Learn More
2,3-Dichlorothiophen, 97 %, Acros Organics™
Catalog No. 11966821
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Chemische Identifikatoren
CAS 17249-79-5
Summenformel C4H2Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 153.02
InChI-Schlüssel LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
PubChem CID 140207
IUPAC-Name 2,3-Dichlorthiophen
SMILES C1=CSC(=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichlorothiophene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -37°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4700g/mL
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Brechungsindex 1.5687
Menge 5 g
Relative Dichte 1.47
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.2g/L (20 c)
Formelmasse 153.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichlorothiophene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.