Learn More
2,3-Dihydro-1 H-indol-2-ylmethanol, Thermo Scientific™
122.00 € - 721.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 27640-31-9 |
---|---|
Summenformel | C9H11NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.193 |
InChI-Schlüssel | GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline |
PubChem CID | 2794664 |
IUPAC-Name | 2,3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol |
SMILES | C1C(NC2=CC=CC=C21)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10157042
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01098CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
122.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10123822
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01098DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
298.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10396564
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01098DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
721.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
27640-31-9 | |
149.193 | |
indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline | |
2,3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol |
C9H11NO | |
GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N | |
2794664 | |
C1C(NC2=CC=CC=C21)CO |
Spezifikation
2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol | |
97% | |
indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline | |
C1C(NC2=CC=CC=C21)CO | |
149.193 | |
149.19 |
27640-31-9 | |
C9H11NO | |
GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol | |
2794664 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.