Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidinyloxy)-N-Propylacetamid
Catalog No. 11489770
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-33-6
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD08064279
InChI-Schlüssel HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
PubChem CID 43196816
IUPAC-Name 2-Piperidin-3-yloxy-N-propylacetamid
SMILES CCCNC(=O)COC1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Menge 1 g
Formelmasse 200.28