Learn More
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.15 € - 486.42 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2370-88-9
Summenformel C4H12O4Si4
Molekulargewicht (g/mol) 236.476
MDL-Nummer MFCD00039567
InChI-Schlüssel WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
PubChem CID 6327421
IUPAC-Name 2,4,6,8-Tetramethyl-5,7-dioxo-1,3-dioxonium-2,4-disila-6,8-disilanidylcyclooctyl-1,3-dien
SMILES C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11359295
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16642.06
5 g
50.15 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11369295
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16642.14
25 g
157.79 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11379295
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16642.22
100 g
486.42 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tetramethyl-cyclotetrasiloxane is a good impregnant of photoelectric material. It is used to manufacture of modified siloxane with defined hydrogen content and chain quantity. It is also used in production of silicone polymers and acts as a precursor for the deposition of polysiloxane, cyclic siloxane, silicon dioxide, oxycarbide thin films with low dielectric constant for microelectronics and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethyl-Cyclotetrasiloxan ist ein gutes Imprägniermittel von photoelektrischem Material. Es wird zur Herstellung von modifiziertem Siloxan mit definiertem Wasserstoffgehalt und Kettenmenge verwendet. Es wird auch in der Produktion von Silikonpolymeren verwendet und dient als Vorstufe für die Abscheidung von Polysiloxan, zyklischem Siloxan, Siliziumdioxid und Oxycarbid-Dünnschichten mit niedriger dielektrischer Konstante für Mikroelektronik und Halbleiter.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Säuren. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2370-88-9
236.476
WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
6327421
C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
C4H12O4Si4
MFCD00039567
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
2,4,6,8-Tetramethyl-5,7-dioxo-1,3-dioxonium-2,4-disila-6,8-disilanidylcyclooctyl-1,3-dien
Spezifikation
134°C to 135°C
-69°C
C4H12O4Si4
UN1993
25°C (77°F)
WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
2,4,6,8-Tetramethyl-5,7-dioxo-1,3-dioxonium-2,4-disila-6,8-disilanidylcyclooctyl-1,3-dien
6327421
99%
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
2370-88-9
MFCD00039567
1787074
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
236.476
240.51
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P403+P235-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store in a well-ventilated place. Keep cool.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : TSCA