Learn More
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11437027
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid wird in Gegenwart von Pyridin verwendet, um OH-Gruppen als Mesitoatester zu schützen.
Löslichkeit
Reagiert langsam mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter Stickstoff lagern. Unverträglich mit starkem Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-18-1
Summenformel C10H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 182.647
MDL-Nummer MFCD00013650
InChI-Schlüssel UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Siedepunkt 143°C to 146°C (60 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 776108
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) ≥98%