Learn More
2,4-Diaminophenol-Dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
35.78 € - 102.51 €
Chemische Identifikatoren
CAS 137-09-7
Summenformel C6H10Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 197.06
MDL-Nummer MFCD00012979
InChI-Schlüssel KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11463278
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17697.14
25 g
35.78 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11473278
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17697.22
100 g
102.51 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
2,4-Diaminophenol dihydrochloride (Amidol) is used in the dye manufacturing industries and as a color accelerator in photographic developers. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Diaminophenol-dihydrochlorid (Amidol) wird in der Farbstoffherstellung und als Farbbeschleuniger in fotografischen Entwicklern verwendet. Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar.
Löslichkeit
Löslich in Wasser; sehr schwache Trübung [27.5 g/100 ml (15 °C).]
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
137-09-7
197.06
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
8715
C6H10Cl2N2O
MFCD00012979
2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spezifikation
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
∼280°C (decomposition)
MFCD00012979
3913728
2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
2,4-Diaminophenol;dihydrochlorid
8715
≥98%
137-09-7
C6H10Cl2N2O
UN2811
14,2983
Soluble in water; very faint turbidity [27.5g/100 mL (15°C).]
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
197.06
197.07
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
Gehäuse H301-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIFTIGER FESTSTOFF, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-279-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SK7600000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.