Learn More
2,4-Dichlor-3-ethyl-6-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol |
Schmelzpunkt | 49°C to 51°C |
Menge | 2.5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Formelmasse | 236.05 |
Reinheit (%) | 98% |