Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.36 € - 253.26 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 501-94-0 |
---|---|
Summenformel | C8H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.166 |
MDL-Nummer | MFCD00002902 |
InChI-Schlüssel | YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol |
PubChem CID | 10393 |
ChEBI | CHEBI:1879 |
IUPAC-Name | 4-(2-Hydroxyethyl)phenol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11472687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14891.03 |
1 g |
31.36 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11482687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14891.06 |
5 g |
80.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11492687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14891.14 |
25 g |
253.26 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
501-94-0 | |
138.166 | |
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N | |
10393 | |
4-(2-Hydroxyethyl)phenol |
C8H10O2 | |
MFCD00002902 | |
tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol | |
CHEBI:1879 | |
C1=CC(=CC=C1CCO)O |
Spezifikation
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol | |
89°C to 92°C | |
C8H10O2 | |
1859884 | |
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-Hydroxyethyl)phenol | |
10393 | |
138.17 |
501-94-0 | |
139°C (1 mmHg) | |
MFCD00002902 | |
tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol | |
C1=CC(=CC=C1CCO)O | |
138.166 | |
CHEBI:1879 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-930-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen