Learn More
2-(4 -pyridyl)-1H-anthra[1,2 -d]imidazol-6,11-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15441766
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1347815-30-8
Summenformel C20H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.327
MDL-Nummer MFCD20265373
InChI-Schlüssel YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
PubChem CID 73996030
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-3H-Naphtho[3,2-E]benzimidazol-6,11-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione
Menge 5 g
Formelmasse 325.33
Reinheit (%) 97%