Learn More
2,5-Di-tert-butylhydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
84.82 € - 180.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 88-58-4 |
---|---|
Summenformel | C14H22O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 222.33 |
MDL-Nummer | MFCD00008825 |
InChI-Schlüssel | JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone |
PubChem CID | 2374 |
ChEBI | CHEBI:41094 |
IUPAC-Name | 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol |
SMILES | CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10215960
|
Thermo Scientific Acros
150840010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
84.82 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10404555
|
Thermo Scientific Acros
150840025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
180.90 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
88-58-4 | |
222.33 | |
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N | |
2374 | |
2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol |
C14H22O2 | |
MFCD00008825 | |
2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone | |
CHEBI:41094 | |
CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C |
Spezifikation
2, 5-Di-tert-butylhydroquinone | |
98.5 | |
212°C to 218°C | |
216g/mL | |
Echt | |
C14H22O2 | |
2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone | |
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol | |
2374 | |
222.33 | |
Kristallpulver |
88-58-4 | |
100.0 | |
Beige bis Beige-Rosa | |
216°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00008825 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane | |
CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C | |
222.33 | |
CHEBI:41094 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 201-841-8