Learn More
2,5-Dibromhydroquinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15451698
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14753-51-6
Summenformel C6H4Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 267.904
MDL-Nummer MFCD00192664
InChI-Schlüssel VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 280945
IUPAC-Name 2,5-dibrombenzol-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromohydroquinone
Schmelzpunkt 191°C to 194°C
Menge 1 g
Synonym 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 267.9
Reinheit (%) 97%