Learn More
2,5-Dichlorphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10275371
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-78-8
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00002174
InChI-Schlüssel RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
PubChem CID 66
ChEBI CHEBI:27929
IUPAC-Name 2,5-Dichlorphenol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorophenol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 58.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 211.0°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3OH
Menge 250 g
Beilstein 06,189
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C)
Formelmasse 163
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.