Learn More
2,6-Dichlorbenzaldehyd 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10408640
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-38-5
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
MDL-Nummer MFCD00003307
InChI-Schlüssel DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
PubChem CID 6737
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichlorobenzaldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CHO
Menge 250 g
Beilstein 07, 237
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and ligroin
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.