Learn More
2-Acetylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.54 € - 269.34 €
Chemische Identifikatoren
CAS 577-56-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00002475
InChI-Schlüssel QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
PubChem CID 68474
IUPAC-Name 2-Acetylbenzoesäure
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10122320
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
102470050
5 g Glasflasche
28.54 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10428050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
102470250
25 g Glasflasche
89.24 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10581364
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
102471000
100 g Glasflasche
269.34 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
577-56-0
164.16
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
68474
CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
C9H8O3
MFCD00002475
o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
2-Acetylbenzoesäure
Spezifikation
2-Acetylbenzoic acid
98.5
115°C to 118°C
Echt
C9H8O3
MFCD00002475
o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
164.16
164.16
Kristallpulver
577-56-0
100.0
Gelb bis orange
99%
CH3COC6H4COOH
10, 690
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
2-Acetylbenzoesäure
68474
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-413-2
Produktidentifikator
  • 2-Acetylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.