Learn More
2-Acetylphenylborsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetylphenylboronic acid |
CAS Min. % | 95.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 170.0°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 163.97 |