Learn More
2-Acetylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
65.53 € - 240.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 24295-03-2 |
---|---|
Summenformel | C5H5NOS |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.161 |
MDL-Nummer | MFCD00005324 |
InChI-Schlüssel | MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone |
PubChem CID | 520108 |
IUPAC-Name | 1-(1,3 -thiazol-2-yl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=NC=CS1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11403624
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11266.03 |
1 g |
65.53 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11413624
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11266.06 |
5 g |
240.20 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
24295-03-2 | |
127.161 | |
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N | |
520108 | |
CC(=O)C1=NC=CS1 |
C5H5NOS | |
MFCD00005324 | |
2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone | |
1-(1,3 -thiazol-2-yl)ethanon |
Spezifikation
2-Acetylthiazole | |
1.227 | |
78°C (172°F) | |
C5H5NOS | |
MFCD00005324 | |
2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone | |
CC(=O)C1=NC=CS1 | |
127.161 | |
127.17 |
24295-03-2 | |
89°C to 91°C (12 mmHg) | |
Characteristic | |
1.548 | |
109803 | |
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1,3 -thiazol-2-yl)ethanon | |
520108 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H227
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H302
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 246-134-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 2-Acetylthiazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Acetylthiazole