Learn More
2-Allylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
37.39 € - 134.67 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1745-81-9 |
---|---|
Summenformel | C9H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 134.178 |
MDL-Nummer | MFCD00002250 |
InChI-Schlüssel | QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol |
PubChem CID | 15624 |
ChEBI | CHEBI:39826 |
IUPAC-Name | 2-Prop-2-Enylphenol |
SMILES | C=CCC1=CC=CC=C1O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11439642
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10755.22 |
100 g |
37.39 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11449642
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10755.36 |
500 g |
134.67 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2-Allylphenol is an protected intermediate in the synthesis of metabolites of Diclofenac (D436450), a nonsteroidal anti-inflammatory compound an decycloxygenase (COX) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-Allylphenol ist ein geschütztes Zwischenprodukt bei der Synthese von Metaboliten von Diclofenac (D436450), einer nichtsteroidalen entzündungshemmenden Verbindung, einem Decycloxygenase (COX)-Hemmer.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7 g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Chemische Identifikatoren
1745-81-9 | |
134.178 | |
QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N | |
15624 | |
2-Prop-2-Enylphenol |
C9H10O | |
MFCD00002250 | |
2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol | |
CHEBI:39826 | |
C=CCC1=CC=CC=C1O |
Spezifikation
2-Allylphenol | |
-6°C | |
220°C to 222°C | |
Phenol-like | |
1.545 | |
UN2922 | |
2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol | |
QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N | |
2-Prop-2-Enylphenol | |
15624 | |
134.18 |
1745-81-9 | |
1.024 | |
88°C (190°F) | |
C9H10O | |
MFCD00002250 | |
742121 | |
Soluble in water(7g/L). | |
C=CCC1=CC=CC=C1O | |
134.178 | |
CHEBI:39826 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H314-H318-H227
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Berührung mit der Haut.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 217-119-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SJ3850000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen