Learn More
2'-Aminoacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10208053
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551-93-9
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00007717
InChI-Schlüssel GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
IUPAC-Name 1-(2-Aminophenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Aminoacetophenone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 20°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Siedepunkt 70°C to 71°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4COCH3
Brechungsindex 1.6130 to 1.617
Menge 50 g
Beilstein 14, 41
Merck Index 14, 413
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Aminoacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.