Learn More
(+/-)-2-Aminoheptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11469907
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-2-Aminoheptan wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (9 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-82-0
Summenformel C7H17N
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
MDL-Nummer MFCD00008101
InChI-Schlüssel VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
IUPAC-Name Heptan-2-amin
SMILES CCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Aminoheptane
Dichte 0.768
pH 11.45
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.419
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 635676
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9802
Löslichkeitsinformationen Soluble in water ( 9g/L at 20°C).
Formelmasse 115.22
Reinheit (%) ≥98%