Learn More
2(Aminomethyl)pyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog No. 15244328
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20010-99-5
Summenformel C5H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00673149
InChI-Schlüssel HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
PubChem CID 266781
IUPAC-Name Pyrazin-2-ylmethanamin
SMILES NCC1=CN=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Aminomethyl)pyrazine
Siedepunkt 87.0°C to 88.0°C (3.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.