Learn More
2-Benzylaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11450587
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6935-27-9
Summenformel C12H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.242
MDL-Nummer MFCD00006251
InChI-Schlüssel WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g
PubChem CID 23362
IUPAC-Name N-Benzylpyridin-2-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzylaminopyridine
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Siedepunkt 182°C (12 mmHg)
Flammpunkt 153°C (307°F)
Menge 1000 g
Beilstein 134309
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%