Learn More
, Thermo Scientific™
119.00 € - 383.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175205-89-7 |
---|---|
Summenformel | C9H4BrCl2F3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 335.93 |
MDL-Nummer | MFCD00221016 |
InChI-Schlüssel | MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone |
PubChem CID | 2781609 |
IUPAC-Name | 2-Brom-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]ethanon |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10059471
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW04510DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
119.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10143234
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW04510DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
383.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
175205-89-7 | |
335.93 | |
MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N | |
2781609 | |
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1 |
C9H4BrCl2F3O | |
MFCD00221016 | |
2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone | |
2-Brom-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]ethanon |
Spezifikation
2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one | |
95% | |
MFCD00221016 | |
MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]ethanon | |
2781609 | |
95% |
175205-89-7 | |
C9H4BrCl2F3O | |
2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone | |
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1 | |
335.93 | |
335.93 |