Learn More
2-Brom-1-(3-chlor-4-methylphenyl)propan-1-on, technisch, Thermo Scientific™
62.80 € - 328.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175135-93-0 |
---|---|
Summenformel | C10H10BrClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 261.543 |
MDL-Nummer | MFCD00067862 |
InChI-Schlüssel | RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one |
PubChem CID | 2774950 |
IUPAC-Name | 2-Brom-1-(3-Chlor-4-Methylphenyl)propan-1-on |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10222492
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09098DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
62.80 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10793993
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09098EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
328.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
175135-93-0 | |
261.543 | |
RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N | |
2774950 | |
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl |
C10H10BrClO | |
MFCD00067862 | |
2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one | |
2-Brom-1-(3-Chlor-4-Methylphenyl)propan-1-on |
Spezifikation
2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one | |
80.0 | |
C10H10BrClO | |
2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one | |
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl | |
261.543 | |
261.55 | |
Technisch |
175135-93-0 | |
100.0 | |
MFCD00067862 | |
RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-1-(3-Chlor-4-Methylphenyl)propan-1-on | |
2774950 | |
Tech. |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr