Learn More
2-Brom-3'-chlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15492439
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It used as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe und Zwischenprodukte, die in der organischen Synthese auf den Gebieten Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34911-51-8
Summenformel C9H8BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 247.52
MDL-Nummer MFCD03701150
InChI-Schlüssel OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 4992116
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Chlorphenyl)propan-1-on
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3'-chloropropiophenone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.532 g/mL
Brechungsindex 1.577
Menge 5 g
Beilstein 2360404
Synonym 2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formelmasse 247.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit