Learn More
2-Brom-4-Chlor-6-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11366849
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886499-88-3
Summenformel C6H3BrClFO
Molekulargewicht (g/mol) 225.44
MDL-Nummer MFCD04115955
InChI-Schlüssel VGDYUSDMWUDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem10171, 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 2-bromanyl-4-chloranyl-6-fluoranyl-phenol
PubChem CID 3838744
IUPAC-Name 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol
Brechungsindex 1.582
Menge 1 g
Formelmasse 225.45
Reinheit (%) 97%