Learn More
2-Brom-5-Chlor-3-Methylbenzo(b)thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
32.80 € - 121.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175203-60-8 |
---|---|
Summenformel | C9H6BrClS |
Molekulargewicht (g/mol) | 261.561 |
MDL-Nummer | MFCD00126363 |
InChI-Schlüssel | RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene |
PubChem CID | 2735548 |
IUPAC-Name | 2-Brom-5-Chlor-3-Methyl-1-Benzothiophen |
SMILES | CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11469726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20250.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11479726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20250.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
175203-60-8 | |
261.561 | |
RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N | |
2735548 | |
CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br |
C9H6BrClS | |
MFCD00126363 | |
2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene | |
2-Brom-5-Chlor-3-Methyl-1-Benzothiophen |
Spezifikation
2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene | |
104°C to 107°C | |
MFCD00126363 | |
RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-5-Chlor-3-Methyl-1-Benzothiophen | |
2735548 | |
97% |
175203-60-8 | |
C9H6BrClS | |
2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene | |
CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br | |
261.561 | |
261.57 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen