Learn More
2-(Brommethyl)-1,3-Benzothiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Amber Glass Bottle |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 228.11 |
Reinheit (%) | 95% |