Learn More
2-Brompropionylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10571184
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7148-74-5
Summenformel C3H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 171.42
MDL-Nummer MFCD00000711
InChI-Schlüssel OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
PubChem CID 97980
IUPAC-Name 2-Brompropanoylchlorid
SMILES CC(Br)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropionyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.7000g/mL
Siedepunkt 131°C to 133°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Br)COCl
Brechungsindex 1.4770 to 1.481
Menge 250 mL
Beilstein 02, 256
Relative Dichte 1.7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 171.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopropionyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.