Learn More
2-Chlor-1,4-Benzoquinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
73.67 € - 292.46 €
Chemische Identifikatoren
CAS 695-99-8
Summenformel C6H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 142.54
MDL-Nummer MFCD00075260
InChI-Schlüssel WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
PubChem CID 69671
IUPAC-Name 2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10653892
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
331220050
5 g Glasflasche
73.67 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
10514141
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
331220250
25 g Glasflasche 292.46 €
25 Gramm
Mengenbasierte Preisspaltung verfügbar
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
695-99-8
142.54
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
69671
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
C6H3ClO2
MFCD00075260
2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Spezifikation
2-Chloro-1, 4-benzoquinone
695-99-8
100.0
Gelb bis Braun
95%
MFCD00075260
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
69671
95%
95%
94.0
52.0°C to 57.0°C
Echt
C6H3ClO2
2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
142.54
142.54
Kristalle
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : TSCA