Learn More
2'-Chlor-3'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15434947
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129322-82-3
Summenformel C9H6ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 222.591
MDL-Nummer MFCD09832253
InChI-Schlüssel IQGXHYRICLUDTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-chloro-3-trifluoromethyl benzene, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 14793277
IUPAC-Name 1-[2-Chlor-3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
Formelmasse 222.6
Reinheit (%) 97%