Learn More
2-Chlor-5-Iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15460109
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32779-38-7
Summenformel C4H2ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 240.43
MDL-Nummer MFCD06200210
InChI-Schlüssel WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Iodpyrimidin
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formelmasse 240.43
Reinheit (%) 95%