Learn More
2-Chlor-5-n-Decylpyrimidin, 99 %
Catalog No. 11454957
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170434-06-7
Summenformel C14H23ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 254.80
MDL-Nummer MFCD02683077
InChI-Schlüssel LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-decylpyrimidine
PubChem CID 22099083
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Decylpyrimidin
SMILES CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-n-decylpyrimidine
Menge 5 g
Formelmasse 254.8
Reinheit (%) 99%