Learn More
2-Ethylbutyrylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
82.71 € - 228.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2736-40-5 |
---|---|
Summenformel | C6H11ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 134.60 |
MDL-Nummer | MFCD00018812 |
InChI-Schlüssel | SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride |
PubChem CID | 75954 |
IUPAC-Name | 2-Dimethylpropanoylchlorid |
SMILES | CCC(CC)C(Cl)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11430228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23774.14 |
25 g |
82.71 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11440228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23774.22 |
100 g |
228.14 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives. It is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-Ethylbutylchlorid wird bei Synthesen von bicyclischen Thiophenderivaten verwendet. Es wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Aminen, Alkoholen, aktiven Metallen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Chemische Identifikatoren
2736-40-5 | |
134.60 | |
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N | |
75954 | |
CCC(CC)C(Cl)=O |
C6H11ClO | |
MFCD00018812 | |
2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride | |
2-Dimethylpropanoylchlorid |
Spezifikation
2-Ethylbutyryl chloride | |
0.98 | |
33°C (91°F) | |
C6H11ClO | |
MFCD00018812 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCC(CC)C(Cl)=O | |
134.60 | |
134.61 |
2736-40-5 | |
137°C to 139°C | |
Acrid | |
1.425 | |
UN3094 | |
2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride | |
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N | |
2-Dimethylpropanoylchlorid | |
75954 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H226
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN, ENTZÜNDBAR, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 220-359-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern