Learn More
2-Fluor-5 -Nitrobenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15401149
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoro-5-Nitrobenzolboronsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese im Bereich Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 819849-20-2
Summenformel C6H5BFNO4
Molekulargewicht (g/mol) 184.92
MDL-Nummer MFCD03092929
InChI-Schlüssel SYAFEPQKPQIRAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrophenyl boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenylboronicacid, 2-fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid, 5-nitro-2-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenyl, 2-fluoro-5-nitro-phenyl boronic acid, acmc-209pmq, ksc649e7n, 2-fluoro-5-nitro phenyl boronic acid, b-2-fluoro-5-nitrophenyl-boronic acid
PubChem CID 2763280
IUPAC-Name (2-fluoro-5-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 184.92
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver