Learn More
2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)anilin, 97%, Thermo Scientific™
Catalog No. 15412958
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Eine neue Klasse von potenten CCR3 Rezeptor-Antagonisten wurde entwickelt und aus dem Derivat dieser Verbindung synthetisiert.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886791-73-7
Summenformel C13H11F2N
Molekulargewicht (g/mol) 219.235
InChI-Schlüssel KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
PubChem CID 6422135
IUPAC-Name 2-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Menge 1 g
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 97%