Learn More
2-Fluorobiphenyl-4 -Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
37.10 € - 119.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 178305-99-2
Summenformel C12H10BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.018
MDL-Nummer MFCD01075707
InChI-Schlüssel BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-biphenylylboronic acid, 2-fluoro-4-biphenylboronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 3-fluoro-4-phenylphenyl boranediol, 3-fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-fluoro 1,1'-biphenyl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-phenyl phenylboronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
PubChem CID 2774698
IUPAC-Name (3-Fluor-4-phenylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368366
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15634.03
1 g N/A N/A N/A
11378366
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15634.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
178305-99-2
216.018
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
2774698
B(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)(O)O
C12H10BFO2
MFCD01075707
2-fluoro-4-biphenylylboronic acid, 2-fluoro-4-biphenylboronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 3-fluoro-4-phenylphenyl boranediol, 3-fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-fluoro 1,1'-biphenyl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-phenyl phenylboronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
(3-Fluor-4-phenylphenyl)boronsäure
Spezifikation
2-Fluorobiphenyl-4-boronic acid
∼242°C to 250°C
MFCD01075707
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
(3-Fluor-4-phenylphenyl)boronsäure
2774698
97%
178305-99-2
C12H10BFO2
2-fluoro-4-biphenylylboronic acid, 2-fluoro-4-biphenylboronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 3-fluoro-4-phenylphenyl boranediol, 3-fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-fluoro 1,1'-biphenyl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-phenyl phenylboronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)(O)O
216.018
216.02
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen