Learn More
2-Furoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11307076
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-69-5
Summenformel C5H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 130.527
MDL-Nummer MFCD00003228
InChI-Schlüssel OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
PubChem CID 68242
IUPAC-Name furan-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furoyl chloride
Schmelzpunkt -2°C to +1°C
Dichte 1.325
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 110144
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,4310
Formelmasse 130.53
Reinheit (%) ≥98%