Learn More
2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11319609
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is employed to study electroantennogram response of the vine weevil (Otiorhynchus sulcatus F) to a broad range of volatile plant compounds. It plays an important role in the preparation of tetradentate Schiff base compounds. Further, it is used in the preparation 6-methoxy-3-nitro-2H-chromene by using dibutylamine as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd wird eingesetzt, um die Elektroantennogramm-Reaktion des Rüsselkäfers (Otiorhynchus sulcatus F) auf ein breites Spektrum flüchtiger Pflanzenverbindungen zu untersuchen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Tetradentat-Schiff-Basisverbindungen. Darüber hinaus wird es in der Zubereitung von 6-Methoxy-3 -Nitro-2H-chromen unter Verwendung von Dibutylamin als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 672-13-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00003332
InChI-Schlüssel FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 13°C to 16°C
Dichte 1.221
Siedepunkt 248°C to 252°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.578
Menge 50 g
Beilstein 1100532
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%