Learn More
2-Mercaptoethanol, Elektrophoresequalität, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
β-Mercaptoethanol can act as an enzyme reactivator in systems necessitating reduction for activation, and has been commonly used to reduce disulfide bonds in order to separate protein subunits for use in electrophoresis. This product can also be used to form o-Phthalaldehyde-beta-mercaptoethanol (OPAME), a fluorogenic reagent shown to detect amino acids based on its reaction with primary amines. More recently OPAME has been used to distinguish between ssDNA/dsDNA and even single base mismatches in the hybridization of DNA. It is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
β-Mercaptoethanol kann als Enzym-Reaktivator in Systemen dienen, die eine Reduktion für die Aktivierung erfordern. Es wurde häufig zur Reduzierung von Disulfid-Bindungen verwendet, um Proteinsubeinheiten für die Elektrophorese zu trennen. Dieses Produkt kann auch zur Bildung von O-Phthalaldehyd-beta-mercaptoethanol (OPAME) verwendet werden, einem fluorogenen Reagenz, das nachweislich Aminosäuren auf der Grundlage seiner Reaktion mit primären Aminen erkennt. In jüngerer Zeit wurde OPAME verwendet, um bei der Hybridisierung von DNA zwischen ssDNA/dsDNA und sogar Einzelbasisfehlzuordnungen zu unterscheiden. Es wird häufig zur Verzögerung der Oxidation biologischer Verbindungen in Lösung verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Äther, Benzol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Kühl und trocken lagern. Inkompatibel mit Luft, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptoethanol |
Schmelzpunkt | -100°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.114 g/mL |
Siedepunkt | 156°C to 158°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Geruch | Unpleasant |
Strukturformel | HSCH2CH2OH |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2966 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.