Learn More
2-Methyl-3-nitrophenol, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11409903
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5460-31-1
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007241
InChI-Schlüssel GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-6-nitrotoluene, phenol, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitro-phenol, 6-hydroxy-2-nitrotoluene, 3-nitro-2-methyl phenol, nitrocresol, zlchem 214, pubchem2030
PubChem CID 79579
IUPAC-Name 2-Methyl-3-nitrophenol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitrophenol
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2446
Beilstein 1946057
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 96%