Learn More
2-Methylcyclohexan-1,3-Dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methylcyclohexane-1,3-dione acts as a synthetic intermediate. It is an important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone. It is also used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylcyclohexan-1,3-dion wirkt als synthetisches Zwischenprodukt. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial, beispielsweise bei der formalen Synthese von Acoron. Es wird auch in der organischen Synthese sowie für Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (0.1 g/ml). Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Hygroskopisch. Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylcyclohexane-1,3-dione |
Schmelzpunkt | 204°C to 208°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1281598 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water. |
Formelmasse | 126.16 |
Reinheit (%) | ≥98% |