Learn More
2-Methylcyclohexanon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10551462
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-60-8
InChI-Schlüssel LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
IUPAC-Name 2-Methylcyclohexan-1-on
SMILES CC1CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -14.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12O
Strukturformel CH3C6H9(=O)
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490
Menge 50 g
Beilstein 07, 14
Relative Dichte 0.924
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit