Learn More
2-Methylimidazo-[1,2-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10126312
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 21801-79-6
Summenformel C9H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.18
MDL-Nummer MFCD00244615
InChI-Schlüssel FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
IUPAC-Name 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%