Learn More
2-Methylpiperidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
14.06 € - 121.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-05-7 |
---|---|
Summenformel | C6H13N |
Molekulargewicht (g/mol) | 99.18 |
MDL-Nummer | MFCD00005982 |
InChI-Schlüssel | NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline |
PubChem CID | 7974 |
IUPAC-Name | 2-Methylpiperidin |
SMILES | CC1CCCCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10502721
|
Thermo Scientific Acros
127490050 |
5 mL | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10795391
|
Thermo Scientific Acros
127491000 |
100 mL | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10676902
|
Thermo Scientific Acros
127495000 |
500 mL | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-05-7 | |
99.18 | |
NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N | |
7974 | |
CC1CCCCN1 |
C6H13N | |
MFCD00005982 | |
2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline | |
2-Methylpiperidin |
Spezifikation
2-Methylpiperidine | |
109-05-7 | |
100.0 | |
Gelb | |
118°C | |
Authentic | |
C6H13N | |
MFCD00005982 | |
0.844 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with ethanol | |
CC1CCCCN1 | |
99.18 | |
99.18 | |
Flüssig |
99% | |
98.5 | |
-5°C to 4°C | |
0.8440g/mL | |
16°C | |
99% | |
1.4459 to 1.4479 | |
20, 95 | |
2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline | |
NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N | |
2-Methylpiperidin | |
7974 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-642-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TN1240000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Methylpiperidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.