Learn More
2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird bei der Synthese poröser Ausgangsstoffe durch thermische Polykondensation von 2-Nitroresorcinol/Cyanurchlorid in Emulsionen verwendet. Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitroresorcinol |
Schmelzpunkt | 81°C to 85°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2048819 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. |
Formelmasse | 155.11 |
Reinheit (%) | 98% |