Learn More
2-Pentyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11449893
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6261-22-9
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00040915
InChI-Schlüssel WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyn-1-ol, 2-pentyne-1-ol, 2-pentynol, zlchem 1280, pubchem13063, acmc-209n5w, ksc357i0r, 2-pentyn-1-01
PubChem CID 80421
IUPAC-Name Pent-2-in-1-ol
SMILES CCC#CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentyn-1-ol
Dichte 0.91
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel CH3CH2C≡CCH2OH
Brechungsindex 1.453
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1734007
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%