Learn More
2-Phenoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Phenoxyethanol, 99 %, C8H10O2, CAS-Nummer-122-99-6, Ethylenglykolmonophenylether, Ethanol, 2-Phenoxy, 1-Hydroxy-2-Phenoxyethan, Phenoxyethanol, Phenoxyethylalkohol, Phenoxethol, Phenoxytol, Phenoxetol, Phenylcellosolve, Ethylenglykolphenylether, 25 l, 98,5 % min. (GC), 06.146, 237,0 °C
28.94 € - 1021.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 122-99-6 |
---|---|
Summenformel | C8H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.17 |
MDL-Nummer | MFCD00002857 |
InChI-Schlüssel | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane |
PubChem CID | 31236 |
ChEBI | CHEBI:64275 |
IUPAC-Name | 2-Phenoxyethanol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10367010
|
Thermo Scientific Acros
130242500 |
250 mL | Glasflasche |
28.94 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10511571
|
Thermo Scientific Acros
130240010 |
1 L | Glasflasche |
66.57 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10043763
|
Thermo Scientific Acros
130240025 |
2.5 L | Glasflasche |
129.65 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10176223
|
Thermo Scientific Acros
130240051 |
5 L | Plastikeimer |
210.05 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11944731
|
Thermo Scientific Acros
130240250 |
25 L | Metalltrommel |
1021.08 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
122-99-6 | |
138.17 | |
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | |
31236 | |
2-Phenoxyethanol |
C8H10O2 | |
MFCD00002857 | |
phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane | |
CHEBI:64275 | |
C1=CC=C(C=C1)OCCO |
Spezifikation
2-Phenoxyethanol | |
98.5 | |
11.0°C to 13.0°C | |
1.1000g/mL | |
130°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5OCH2CH2OH | |
MFCD00002857 | |
15,7369 | |
phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane | |
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | |
2-Phenoxyethanol | |
31236 | |
29 mPa.s (20°C) | |
99% |
122-99-6 | |
100.0 | |
Farblos | |
237.0°C | |
Echt | |
C8H10O2 | |
1.5360 to 1.5400 | |
06,146 | |
1.1 | |
Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate | |
C1=CC=C(C=C1)OCCO | |
138.17 | |
CHEBI:64275 | |
138.17 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-589-7
- 2-Phenoxyethanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.