Learn More
2-Phenoxyethylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11454547
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese und antihypertensiven Aktivität von 4′-substituierten spiro[4H-3,1 -benzoxazin-4,4′-piperidin]-2(1H)-one verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-10-6
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD00000234
InChI-Schlüssel JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC-Name 2-Bromethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethyl bromide
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 1.35
Siedepunkt 135°C to 137°C (20 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Menge 100 g
Beilstein 508290
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 201.07
Reinheit (%) 98%