Learn More
2-Phenylcyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11483577
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
It can be used to produce 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann zur Herstellung von 6-Oxo-6-Phenyl-Hexansäure eingesetzt werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagertemperatur: 2 – 4 °C. Behälter fest verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1444-65-1
Summenformel C12H14O
Molekulargewicht (g/mol) 174.243
MDL-Nummer MFCD00001629
InChI-Schlüssel DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone
PubChem CID 95592
IUPAC-Name 2-Phenylcyclohexan-1-on
SMILES C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylcyclohexanone
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 98%