Learn More
(2 -Phenylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10376274
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 886531-62-0
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
MDL-Nummer MFCD09817550
InChI-Schlüssel DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-phenylpyrimidine, phenyl-5-pyrimidine methanol, 5-pyrimidinemethanol,2-phenyl, 2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 21298145
IUPAC-Name (2-Phenylpyrimidon-5-yl)Methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%